Vai a
SML1900
Sobetirome
≥98% (HPLC), thyroid hormone receptor (TR) β and TRα agonist, powder
Sinonimo/i:
2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic acid, 3,5-Dimethyl-4-(4′-hydroxy-3′-isopropylbenzyl)phenoxyacetic acid, GC 1, GC-1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
500,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sobetirome, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(=O)O)c1cc(c(c(c1)C)Cc2cc(c(cc2)O)C(C)C)C
InChI
1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
QNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action.
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action. Sobetirome is devoid of thyrotoxic adverse effects on the heart, bone, and skeletal muscle.
Sobetirome is also termed as 2-(4-(4-(benzyloxy)-3-isopropylbenzyl)-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid/ GC-1. It has an inner-ring and negatively charged carboxylate groups at physiological pH. Sobetirome is considered as a cholesterol lowering agent in humans.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3325SML1680SML2099
Sobetirome ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1900
Sobetirome
Sob-AM2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3325
Sob-AM2
Ex26 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1680
Ex26
NIBR-0213 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2099
NIBR-0213
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)