Documenti fondamentali
SML3284
Sigma-Aldrich
MS1943
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-​[(1,​2-​Dihydro-​4,​6-​dimethyl-​2-​oxo-​3-​pyridinyl)​methyl]​-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[6-​[4-​[2-​[(2-​tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​ylacetyl)​amino]​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-​3-​pyridinyl]​-1H-​indazole-​4-​carboxamide
Scegli un formato
5 MG
87,40 €
25 MG
282,00 €
87,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
87,40 €
25 MG
282,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H54N8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.93
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
87,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)