Documenti fondamentali
SML3664
Sigma-Aldrich
BTD
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-​methyl-​N-​[3-​(tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​yloxy)​propyl]​-​4H-​1,​2,​4-​benzothiadiazine-​3-​propanamide 1,​1-​dioxide, N-[3-(adamantan-2-yloxy)propyl]-3-(6-methyl-1,1-dioxo-2H-1λ6,2,4-benzothiadiazin-3-yl)propanamide
Scegli un formato
5 MG
105,00 €
25 MG
424,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
105,00 €
25 MG
424,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H33N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.60
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCOC1(C2)C[C@H](C[C@H]2C3)C[C@H]3C1)CCC(NS4(=O)=O)=NC5=C4C=CC(C)=C5
Azioni biochim/fisiol
BTD is a potent and selective activator of the transient receptor potential canonical channel 5 (TRPC5). BTD can also activate heteromeric channels composed of TRPC5 and its closest relatives TRPC1 or TRPC4.
Potent and selective TRPC5 activator
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Holger Beckmann et al.
Cell calcium, 66, 10-18 (2017-08-16)
The transient receptor potential canonical channel 5 (TRPC5) is a Ca2+-permeable ion channel, which is predominantly expressed in the brain. TRPC5-deficient mice exhibit a reduced innate fear response and impaired motor control. In addition, outgrowth of hippocampal and cerebellar neurons
Aisling Minard et al.
Cells, 7(6) (2018-06-06)
Proteins of the TRPC family can form many homo- and heterotetrameric cation channels permeable to Na⁺, K⁺ and Ca2+. In this review, we focus on channels formed by the isoforms TRPC1, TRPC4 and TRPC5. We review evidence for the formation