Documenti fondamentali
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
Scegli un formato
5 MG
77,00 €
25 MG
310,00 €
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
77,00 €
25 MG
310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24N6O·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.94
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Brain-permeable, potent and selective EP2 receptor antagonist
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Potent, selective, water soluble, brain-permeable EP2 receptor antagonist for use in central nervous system disease models.
Radhika Amaradhi, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 63(3), 1032-1050 (2020)