Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 770,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4Cl2F3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1N2C=CN=N2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4Cl2F3N3/c10-5-1-2-6(17-4-3-15-16-17)8(11)7(5)9(12,13)14/h1-4H
InChI key
XVFXHCLMGYJAQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARUK3001185 is a brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor (IC50 = 6.7 nM) and Wnt signaling activator with no cross-reactivity toward panels of 39 serine hydrolases, 485 kinases (IC50 >10 μM), and 47 human off-target liabilities (IC50 >30 μM).
Brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor and Wnt signaling activator.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?