SML3622
CAY10444
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4R)-2-Undecyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-Undecylthiazolidine-4(R)-carboxylic acid, BML 241, BML-241, BML241, CAY 10444, CAY-10444
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3