Documenti fondamentali
714151
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-azido-Ala-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-3-Azido-2-(Fmoc-amino)propionic acid, Fmoc-3-azido-L-alanine
Scegli un formato
250 MG
327,00 €
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
327,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-β-azido-Ala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
lumps
Attività ottica
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Impurezze
15.3-16.5% nitrogen
60.1-62.5% carbon
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H16N4O4/c19-22-20-9-16(17(23)24)21-18(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
ZITYCUDVCWLHPG-INIZCTEOSA-N
Applicazioni
Fmoc-β-azido-Ala-OH chloride is a general N-terminal protected reagent used in the solid phase peptide synthesis.[1] Azido group allows it to undergo copper-mediated click chemistry reactions.[2][3]
It can be used in:
  • Synthesis of α-N-acetylgalactosamine (α-GalNAc) linked antifreeze glycopeptides (AFGPs).[2]
  • Synthesis of stimuli-responsive multifunctional peptide gatekeepers for drug delivery applications.[4]
  • Synthesis of triazole-linked glycopeptides via Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition (CuAAC).[3]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Triazole phosphohistidine analogues compatible with the Fmoc-strategy.
McAllister, Tom E and Webb, Michael E
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(20), 4043-4049 (2012)
Cu-catalyzed formation of triazole-linked glycoamino acids and application in chemoenzymatic peptide synthesis.
Kuijpers, Brian HM et al.
Organic Process Research & Development, 12(3), 503-511 (2008)
Synthesis of fish antifreeze neoglycopeptides using microwave-assisted ?click chemistry?.
Miller, Nicole et al.
Organic Letters, 11(11), 2409-2412 (2009)
Stimuli-responsive conformational conversion of peptide gatekeepers for controlled release of guests from mesoporous silica nanocontainers.
Lee, Jeonghun et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(37), 12880-12883 (2014)