420130
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂, SAPK Inhibitor III, SAPK Inhibitor III, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂
Scegli un formato
268,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
268,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
JNK
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1