SML2938
Vernakalant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-1-((1R,2R)-2-(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy)cyclohexyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride, (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol hydrochloride, RSD 1235, RSD-1235, RSD1235
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H31NO4.ClH/c1-23-19-8-7-15(13-20(19)24-2)10-12-25-18-6-4-3-5-17(18)21-11-9-16(22)14-21;/h7-8,13,16-18,22H,3-6,9-12,14H2,1-2H3;1H/t16-,17-,18-;/m1./s1
JMHYCBFEEFHTMK-IIUXMCBISA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3