SML2682
RIPGBM
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-(Benzylamino)-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide, N-[1,4-Dihydro-1,4-dioxo-3-[(phenylmethyl)amino]-2-naphthalenyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide, cRIPGBM precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faint brown to very dark brown-red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(C)=O)=C(NCC3=CC=CC=C3)C(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C26H21FN2O3/c1-17(30)29(16-19-11-13-20(27)14-12-19)24-23(28-15-18-7-3-2-4-8-18)25(31)21-9-5-6-10-22(21)26(24)32/h2-14,28H,15-16H2,1H3
COATXBHZYVUJQP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)