Vai a
SML0843
ISRIB
≥98% (HPLC), powder, integrated stress response inhibitor
Sinonimo/i:
Integrated Stress Response inhibitor, trans-N,N′-(Cyclohexane-1,4-diyl)bis(2-(4-chlorophenoxy)acetamide, trans-N,N′-1,4-Cyclohexanediylbis[2-(4-chlorophenoxy)-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
132,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
478,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
ISRIB, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OCC(N[C@@H]2CC[C@@H](NC(COC3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)=O)C=C1
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18-
InChI key
HJGMCDHQPXTGAV-IYARVYRRSA-N
Application
ISRIB (integrated stress response inhibitor) has been used as an inhibitor of integrated stress response.
Biochem/physiol Actions
ISRIB is a blood- brain barrier penetrant, potent and selective inhibitor of integrated stress response (ISR) that impairs adaptation to ER stress. ISRIB is a potent inhibitor of PERK signaling, which potently reverses the effects of eIF2a phosphorylation and restores the cells translation capacity. ISRIB enhances cognitive memory in rodents.
ISRIB is a blood- brain barrier penetrant, potent and selective inhibitor of the inhibitor of PERK signaling; cognitive memory enhancer..
ISRIB (integrated stress response inhibitor) as a drug, imparts resistance to the cells against the downstream effects of eukaryotic initiation factor 2 (eIF2)α phosphorylation such as activating transcription factor 4 (ATF4) and eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E)-binding protein 1 (4E-BP1) induction.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. When dissolving SML0843 in DMS, how do I store stock solutions?
    1 risposta
    1. SML0843 is soluble in DMSO up to 25 mg/ml. Solutions in DMSO may be stored at -20°C for up to 3 months.