Documenti fondamentali
SML2548
Sigma-Aldrich
MS094
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[Methyl[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]amino]-ethanol
Scegli un formato
5 MG
123,00 €
25 MG
375,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
123,00 €
25 MG
375,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
GNAKYUUZAXUXKB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Inactive control probe for PRMT inhibitor MS023
MS094 i an inactive control probe for PRMT inhibitor MS023. MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) 1,3,4,6,and 8, which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohammad S Eram et al.
ACS chemical biology, 11(3), 772-781 (2015-11-26)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) play a crucial role in a variety of biological processes. Overexpression of PRMTs has been implicated in various human diseases including cancer. Consequently, selective small-molecule inhibitors of PRMTs have been pursued by both academia and the
Reduced C9orf72 expression exacerbates polyGR toxicity in patient iPSC-derived motor neurons and a Type I protein arginine methyltransferase inhibitor reduces that toxicity.
Dane, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 17, 1134090-1134090 (2023)