Vai a
SML3485
PFI-7 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-((1s,4s)-4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((1H-indol-2-yl)methylamino)acetamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N5O · xHCl
Peso molecolare:
401.50 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
InChI key
HLHNFJNSQZZUNW-MAEOIBBWSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3486SML3065SML3066
PFI-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3065
PFI-6
PFI-6N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3066
PFI-6N
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)