Documenti fondamentali
SML2305
Sigma-Aldrich
BPK-29
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-[hexahydro-1-[4-(4-morpholinyl)benzoyl]-1H-azepin-4-yl]-N-(phenylmethyl)-acetamide, N-Benzyl-2-chloro-N-[1-(4-morpholin-4-yl-benzoyl)-azepan-4-yl]-acetamide
Scegli un formato
5 MG
83,60 €
25 MG
351,00 €
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
83,60 €
25 MG
351,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.00
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCl)N(C1CCN(C(C2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=O)CCC1)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H32ClN3O3/c27-19-25(31)30(20-21-5-2-1-3-6-21)24-7-4-13-29(14-12-24)26(32)22-8-10-23(11-9-22)28-15-17-33-18-16-28/h1-3,5-6,8-11,24H,4,7,12-20H2
ZKWKNYRAPOSUDO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BPK-29 is a potent and selective NR0B1 ligand that covalently binds to NR0B1 Cys 274. BPK-29 inhibits the NR0B1-SNW1 interaction. It inhibits the anchorage-independent growth of KEAP1-mutant cancer cells.
BPK-29 is a small molecule inhibitor that blocks the nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (NRF2) pathway.[1] It targets the cysteine 274 residue in the nuclear receptor subfamily 0 group B member 1 (NR0B1) and disrupts protein-protein interactions in non-small-cell lung cancer (NSCLC) cell proteomes.[2]
potent and selective NR0B1 ligand that covalently binds to NR0B1 Cys 274
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel Biology and Druggable Targets via Chemoproteomics.
Alan Saghatelian
Biochemistry, 56(50), 6515-6516 (2017-12-08)
Liron Bar-Peled et al.
Cell, 171(3), 696-709 (2017-10-03)
The transcription factor NRF2 is a master regulator of the cellular antioxidant response, and it is often genetically activated in non-small-cell lung cancers (NSCLCs) by, for instance, mutations in the negative regulator KEAP1. While direct pharmacological inhibition of NRF2 has