Documenti fondamentali
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
Scegli un formato
125 TUBES
316,00 €
316,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
125 TUBES
316,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
316,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
Etichetta
125Iodine labeled
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Applicazioni
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1