SML2203
SGC-GAK-1N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CA71, CA93 Negative Control, N-Methyl-6-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinolin-4-amine, SGC-GAK-1 Negative Control
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
dark green to black
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)C2=C3C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)=NC=C2
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c1-25(13-10-17(26-2)19(28-4)18(11-13)27-3)16-7-8-24-15-6-5-12(9-14(15)16)20(21,22)23/h5-11H,1-4H3
PVTQCCFMFWASHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
SGC-GAK-1, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-GAK-1, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)