Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 133,00 € 113,05 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 534,00 € 453,90 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H34N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
113,05 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
InChI
1S/C30H34N4O/c31-23-25-14-16-26(17-15-25)24-32-30(35)13-5-2-8-18-33-19-21-34(22-20-33)29-12-7-6-11-28(29)27-9-3-1-4-10-27/h1,3-4,6-7,9-12,14-17H,2,5,8,13,18-22,24H2,(H,32,35)
InChI key
BQEDZLDNNBDKDS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP-211 is a brain penetrant selective agonist for the serotonin 5-HT7 receptor with a Ki value of 0.58 nM at rat cloned 5-HT7 receptors, and >300-fold selectivity over the 5-HT1A receptor. The 5-HT7 receptor is involved in a variety of central nervous system functions including circadian rhythm, sleep, thermoregulation, nociception, and memory, and appears to be involved in cognitive disorders, anxiety, and depression. LP-211 has been used as a selective 5-HT7 receptor agonist in multiple models including studies as a potential therapeutic agent in models of Rett syndrome and Fragile X Syndrome.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color colorless | color yellow to brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?