Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 323,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 973,00 € |
Informazioni su questo articolo
323,00 €
Nome del prodotto
WAY-100635 maleate salt, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Application
- to study whether the behavior of the cleaner wrasse is regulated by serotonin activity
- to block activity of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA) used to induce oxytocin release in male Wistar rats to increase their social behavior[1]
- to study the role of serotonin during metamorphosis of the ascidian Phallusia mammillata larvae
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| color white | color white | color - | color white to off-white |
| Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... DRD4(1815) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?