SML1841
Lecirelin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dalmarelin trifluoroacetate salt, pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-tert-Leu-Leu-Arg-Pro-NHEt trifluoroacetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C59H84N16O12/c1-7-63-55(85)46-15-11-23-75(46)57(87)40(14-10-22-64-58(60)61)68-50(80)41(24-32(2)3)72-56(86)48(59(4,5)6)74-53(83)42(25-33-16-18-36(77)19-17-33)69-54(84)45(30-76)73-51(81)43(26-34-28-65-38-13-9-8-12-37(34)38)70-52(82)44(27-35-29-62-31-66-35)71-49(79)39-20-21-47(78)67-39/h8-9,12-13,16-19,28-29,31-32,39-46,48,65,76-77H,7,10-11,14-15,20-27,30H2,1-6H3,(H,62,66)(H,63,85)(H,67,78)(H,68,80)(H,69,84)(H,70,82)(H,71,79)(H,72,86)(H,73,81)(H,74,83)(H4,60,61,64)/t39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,48-/m0/s1
XJWIEWPGHRSZJM-MGZASHDBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)