PHR1487
Kanamicina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Kanamicina, Kanamicina A
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 861
traceable to Ph. Eur. K0200000
traceable to USP 1355006
Famiglia di API
kanamycin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrizione generale
Kanamycin Sulfate, generated by specific strains of Streptomyces kanamyceticus, belongs to the class of aminoglycoside antibiotics. It is known to act effectively against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Modalità di resistenza: gli enzimi che modificano gli aminoglicosidi, inclusi acetiltransferasi, fosfotransferasi, nucleotidiltransferasi, possono alterare l′antibiotico, impedendogli di interagire con i ribosomi.
Spettro antimicrobico: La kanamicina solfato è efficace nei confronti dei batteri gram negativi e gram positivi e del micoplasma.
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.