Vai a
D7385
Demecolcine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Deacetyl-N-methylcolchicine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
257,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
414,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1370,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-514-6
Beilstein/REAXYS Number:
2822892
MDL number:
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
184 °C
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Demecolcine has been used as a microtubule depolymerizing agent. It has also been used to inhibit mitotic division.
Biochem/physiol Actions
Often in karyotyping and cell cycle research it is desirable to increase the yield of mitotic cells in a particular phase of the cell cycle. This can be achieved in a variety of ways with the most popular being the use of a cell cycle synchronizing agent such as demecolcine. Demecolcine will arrest cells in metaphase with no remarkable effect on the biochemical events in mitotic cells or in synchronized G1 and S phase cells. White blood cells are often treated with demecolcine to arrest cells in metaphase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9440K1385A6251
Demecolcine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7385
Demecolcine
KN-93 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K1385
KN-93
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: soluble, chloroform: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL, H2O: soluble
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
184 °C
mp
-
mp
-
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demecolcine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)