Vai a
D1641
Dihydrocytochalasin B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
364,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
254-324-4
MDL number:
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)CCC(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H39NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,15-17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
WIULKAASLBZREV-RXPQEOCGSA-N
Application
Marker for high affinity cytochalasin B binding sites.
Biochem/physiol Actions
Effect on cell motility and morphology similar to that of cytochalasin B; does not inhibit glucose transport.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N4143SMB00460M1782
Neurokinin B ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N4143
Neurokinin B
Chromeazurol B
Sigma-Aldrich
M1782
Chromeazurol B
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)