Documenti fondamentali
SML1619
Sigma-Aldrich
Tazarotenic acid
≥98% (HPLC), powder, retinoid receptor (RAR) agonist
Sinonimo/i:
6-(2-(4,4-Dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinic acid, 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid, AGN 190299, AGN-190299, Tazarotene acid
Scegli un formato
5 MG
155,00 €
25 MG
614,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
155,00 €
25 MG
614,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Tazarotenic acid, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CCSC2=C1C=C(C#CC3=CC=C(C(O)=O)C=N3)C=C2
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
IQIBKLWBVJPOQO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tazarotene is transformed to tazarotenic acid with the help of esterases. Tazarotenic acid regulates the pathogenic aspects of psoriasis through normalizing abnormal keratinocyte differentiation. It possesses strong anti-hyperproliferative effects in skin and reduces inflammation.[1]
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR) that binds to RARα, RARβ, and RARγ. Tazarotenic acid relatively selective activates RARβ and RARγ. Tazarotenic acid is a first xenobiotic substrate of human retinoic acid hydroxylase CYP26A1 and CYP26B1.
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cytochrome P450 2C8 and flavin-containing monooxygenases are involved in the metabolism of tazarotenic acid in humans
Attar M, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 31(4), 476-481 (2003)