Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,40 € 45,39 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-336-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
45,39 €
Prezzo di listino53,40 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
InChI key
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bifonazole is an imidazole-based anti-fungal agent with broad spectrum activity against many fungi, molds, yeast and some Gram-positive bacteria. Bifonazole inhibits ergosterol biosynthetic protein 28 and Cytochrome P450 2B4.
Bifonazole is used to treat several infections such as onychomycoses, otomycoses, erythrasma, psoriasis, sebopsoriasis, seborrhoeic dermatitis and rosacea.[1] Bifonazole is also used as an important drug to treat melanoma.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color off-white | color white to off-white | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifonazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?