Vai a
T7080
Tazarotene
≥98% (HPLC), prodrug of tazarotenic acid, powder
Sinonimo/i:
6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, AGN-190168, ethyl 6-[2-(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl] nicotinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,30 €
81,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
371,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
81,00 €
Prezzo di listino95,30 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tazarotene, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very faintly yellow
solubility
DMSO: >15 mg/mL
originator
Allergan
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ncc(cc3)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
InChI key
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tazarotene induces the expression of tazarotene-induced gene 3 (TIG3), a tumor suppressor gene.
Tazarotene induces the expression of tazarotene-induced gene 3 (TIG3), a tumor suppressor gene. It is a prodrug of tazarotenic acid, which specifically activates RARb and RARg, only weakly activates RARa, and is inactive at retinoid X receptors (RXRs). In psoriasis, tazarotene normalizes abnormal keratinocyte differentiation and reduces their hyperproliferation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Allergan. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1619S5951SML0573
Tazarotene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T7080
Tazarotene
SW02
Sigma-Aldrich
S5951
SW02
Ro 41-5253 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0573
Ro 41-5253
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to very faintly yellow
color
white to light brown
color
white to off-white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tazarotene
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)