PHR1187
Acido retinoico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
ATRA, Acido all-trans-retinoico, Acido della vitamina C, Tretinoina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. T1850000
traceable to USP 1674004
Famiglia di API
tretinoin
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
180-181 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informazioni sul gene
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?