Documenti fondamentali
SML1610
Sigma-Aldrich
Dapiprazole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6,7,8-Tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
102,00 €
50 MG
412,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
102,00 €
50 MG
412,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27N5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4N3CCCC4)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H
ZIODNPFQZIHCOE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148)
Azioni biochim/fisiol
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent that is used to reverse mydriasis after eye examination.
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)