Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 49,70 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 180,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 438,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1140,00 € |
Informazioni su questo articolo
49,70 €
Nome del prodotto
Clonidine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
InChI key
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
General description
Application
- to reduce central noradrenaline levels
- to inhibit allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion
- to attenuate thermal and mechanical pain hypersensitivity in rats
- as a positive control for pertussis toxin (PTX)
- in ex vivo leptin release assay
- to study its effects on pain hypersensitivity in 6-OHDA lesioned rats
- to study its influence on the sleep of larval zebrafish
- to manipulate noradrenaline and examine its influence on behavioral flexibility and motivation
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form - | form crystalline | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility methanol: soluble, H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| originator Boehringer Ingelheim | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clonidine hydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?