Documenti fondamentali
SML1526
Sigma-Aldrich
Eltoprazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-piperazine hydrochloride
Scegli un formato
25 MG
180,50 €
180,50 €
Prezzo di listino361,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
180,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
180,50 €
Prezzo di listino361,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Eltoprazine, a serotonergic agent, possesses specific anti-aggressive (serenic) properties in various animal models without triggering sedation, motor disturbances, or muscle relaxation.
Azioni biochim/fisiol
Eltoprazine hyrochloride is a serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist that has been shown to reduce L-DOPA-induced dyskinesias in in experimental models of Parkinson′s Disease and in human patients. It has Ki values for 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1C receptors of 40 nM and 52 nM, respectively.
Serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)