Vai a
SML0797
Flibanserin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one, BIMT 17, BIMT 17BS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,90 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
337,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21F3N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CC[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-5-7-16(8-6-15)26-12-9-25(10-13-26)11-14-27-18-4-2-1-3-17(18)24-19(27)28/h1-8H,9-14H2,(H,24,28)
InChI key
CCIZQGRSEAHATK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flibanserin is a 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist.
Flibanserin is a 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist. Flibanserin has high affinity for human 5-HT1A receptors (Ki = 1 nm) and lower affinity for 5-HT2A (Ki = 49 nm) and D4 (Ki = 4–24 nm) receptors, and negligible affinity for a variety of other neurotransmitter receptors and ion channels. Flibanserin was investigated as a novel, non-hormonal treatment for pre-menopausal women with Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD). Flibanserin. Recently, Flibanserin was found to reduce L-DOPA-induced dyskinesia in a model of Parkinson′s Disease.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0034SML2323A6730
Flibanserin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0797
Flibanserin
1-EBIO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0034
1-EBIO
GSK1702934A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2323
GSK1702934A
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)