SML1132
Pep2-8 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), contains 58μL of solution at 10mM in DMSO
Sinonimo/i:
Ac-TVFTSWEEYLDWV-NH2 trifluoroacetate salt, Ac-TVFTSWEEYLDWV-amide trifluoroacetate salt, Ac-Thr-Val-Phe-Thr-Ser-Trp-Glu-Glu-Tyr-Leu-Asp-Trp-Val-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solution
Colore
colorless to pale yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3