Documenti fondamentali
SML1485
Sigma-Aldrich
SW033291
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Butane-1-sulfinyl)-4-phenyl-6-thiophen-2-yl-thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Scegli un formato
5 MG
205,00 €
25 MG
555,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
205,00 €
25 MG
555,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20N2OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.59
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to yellow-green
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21
InChI
1S/C21H20N2OS3/c1-2-3-12-27(24)21-19(22)18-15(14-8-5-4-6-9-14)13-16(23-20(18)26-21)17-10-7-11-25-17/h4-11,13H,2-3,12,22H2,1H3
LCYAYKSMOVLVRL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH. PGE2 is known to promote hematopoiesis and to promote reeneration by causing stem cells to proliferate. 15-PGDH degrades prostaglandin PGE2 and is a negative regulator of tissue regeneration and repair. SW033291 inhibition of 15-PGDH doubled levels of PGE2 and doubled rates of colon and liver tissue regeneration. Mice given SW033291 after receiving a bone marrow transplant had a two- to threefold increase in the number of donor cells that homed to the their bone marrow.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yichao Zhang et al.
iScience, 24(9), 102983-102983 (2021-09-07)
Rosiglitazone, a synthetic peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) ligand, has been reported to reduce growth hormone (GH) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in 10 patients with acromegaly. However, the mechanisms remain unknown. Here, we reveal that PPARγ directly enhances 15-hydroxyprostaglandin