Vai a
S5068
Salmeterol xinafoate
≥98% (HPLC), β2 adrenoceptor agonist, solid
Sinonimo/i:
(±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
217,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
826,00 €
702,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H37NO4 · C11H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
603.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Salmeterol xinafoate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, methanol: freely soluble
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
InChI key
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Salmeterol xinafoate was used as conjugate with human serum albumin to study the immune responses in rabbits.7
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist.
Salmeterol xinafoate is a β2 adrenoceptor agonist with longer lasting bronchodilation and anti-inflammatory effects. It relaxes the airway smooth muscles, stabilizes mast cells and regulates the release of histamine. Salmetrol is particularly effective in treatment of mild asthma, chronic obstructive pulmonary disorder.5,6
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP11811609603Y0000422
vibrant-m
BP1181
Salmeterol xinafoate
USP
USP
1609603
Salmeterol xinafoate
vibrant-m
Y0000422
Salmeterol xinafoate
form
solid
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: slightly soluble, methanol: freely soluble, ethanol: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salmeterol xinafoate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)