Documenti fondamentali
SML1428
Sigma-Aldrich
O4I2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(4-Chlorophenyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-((4-chlorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylate
Scegli un formato
25 MG
299,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
299,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
Potent inducer of Oct3/4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)