SML1270
YZ9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Carbethoxy-7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid ethyl ester
Scegli un formato
89,30 €
Scegli un formato
About This Item
89,30 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(cc([c]1=O)C(=O)OCC)ccc(c2)O
InChI
1S/C12H10O5/c1-2-16-11(14)9-5-7-3-4-8(13)6-10(7)17-12(9)15/h3-6,13H,2H2,1H3
IETDBZQIWIJQJG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)