Documenti fondamentali
SML1206
Sigma-Aldrich
RA-9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3E,5E)-3,5-Bis[(4-Nitrophenyl)methylene]-4-piperidinone
Scegli un formato
5 MG
95,20 €
25 MG
372,00 €
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
95,20 €
25 MG
372,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.34
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C(CNC/1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C19H15N3O5/c23-19-15(9-13-1-5-17(6-2-13)21(24)25)11-20-12-16(19)10-14-3-7-18(8-4-14)22(26)27/h1-10,20H,11-12H2/b15-9+,16-10+
YUYPWAMLWZVHAE-KAVGSWPWSA-N
Azioni biochim/fisiol
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB) without affecting 20S proteasome catalytic-core activity. RA-9 directly inhibits activity of following DUB UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP5 and USP8 deubiquitinating enzymes, which results in rapid accumulation of poly-ubiquitinated proteins leading to cell cycle checkpoint arrest and tumor cell apoptosis.
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research