SML1961
EF5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)-N-(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)acetamide, EF-5, NSC 684681
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC(F)(F)C(F)(F)F)CN1C=CN=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7F5N4O3/c9-7(10,8(11,12)13)4-15-5(18)3-16-2-1-14-6(16)17(19)20/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)
JGGDSDPOPRWSCX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3