Documenti
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
Sinonimo/i:
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Glutamine transporter
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3