SML3637
YM-254890
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Acetyl-L-threonyl-(aR)-a-hydroxybenzenepropanoyl-2,3-didehydro-N-methylalanyl-L-alanyl-N-methyl-L-alanyl-(3R)-3-[[(2S,3R)-2-(acetylamino)-3-hydroxy-4-methyl-1-oxopentyl]oxy]-L-leucyl-N,O-dimethyl-L-threonine (7→1)-lactone, QS 3666A, YM 254890
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
(Powder or Lyophilized powder or film)
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3