SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
, white to yellow to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.