Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 112,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 470,00 € |
Informazioni su questo articolo
112,00 €
Nome del prodotto
Dexmedetomidine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +48 to +58°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1C=NC=C1[C@@H](C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexmedetomidine hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?