Vai a
I6138
Idazoxan hydrochloride
α2-adrenoceptor antagonist
Sinonimo/i:
(±)-2-[1,4-Benzodioxan-2-yl]-2-imidazoline hydrochloride, RX 781094
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
99,30 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
113,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
99,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Idazoxan hydrochloride,
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
InChI key
MYUBYOVCLMEAOH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Idazoxan hydrochloride has been used to study the efficacy of antidepressant treatments that interact with multiple neurotransmitter systems.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor antagonist; I2 imidazoline receptor agonist; I1 imidazoline receptor antagonist. Idazoxan can antagonize various behaviors generated by ethanol in a preclinical setting. It possesses neuroprotective activity against spinal cord injury, resulted due to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in mouse, an animal modal of multiple sclerosis (MS).[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R9525A0779C7897
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), 0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C), methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)