Documenti fondamentali
SML0833
Sigma-Aldrich
HLY78
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Ethyl-5,6-Dihydro-5-methyl-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine, 4-Ethyl-5-methyl-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine
Scegli un formato
5 MG
89,30 €
25 MG
476,00 €
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
89,30 €
25 MG
476,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.32
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway.
HLY78 is an activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway. HLY78 acts upstream of β-catenin synergistically with Wnt. It is believed to bind at a cavity at the dimeric interface of the Axin DIX domain, causing a conformational change of Axin to an active state, potentiating Axin–LRP6 association and promoting Wnt signaling transduction. There are several Wnt inhibitors used to study their potential in cancer therapy but few small molecules that activate the Wnt pathway. In Zebrafish, HLY78 increased the expression of the hematopoietic stem cell (HSC) transcription factors runx1 and cmyb, showing that it might be useful in HSC expansion, which could be important in transplantation and recovery after injury.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)