SML0814
ESI-09
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-[2-(3-Chlorophenyl)hydrazinylidene]-5-(1,1-dimethylethyl)-b-oxo-3-isoxazolepropanenitrile
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, faint yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3