SML0794
T2AA hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-4-(4-(2-amino-3-hydroxypropyl)-2,6-diiodophenoxy)phenol hydrochloride, T2-aminoalcohol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H15I2NO3/c16-13-6-9(5-10(18)8-19)7-14(17)15(13)21-12-3-1-11(20)2-4-12/h1-4,6-7,10,19-20H,5,8,18H2/t10-/m0/s1
NKOSKXJRVWVXRI-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3