Vai a
SML0903
BMS-986124
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15BrClNO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.78
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR).
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR). The compound BMS-986124 blocks the effects of the MOR positive allosteric modulator BMS-986122, but does not affect binding or activities of orthosteric MOR agonists such as endomorphin-I or DAMGO.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0917L4545C9124
BMS-986124 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0903
BMS-986124
BMS-986122 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0917
BMS-986122
L-798106 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L4545
L-798106
CK-869 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9124
CK-869
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to light gray
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)