Documenti fondamentali
SML0611
Sigma-Aldrich
ML213
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxamide
Scegli un formato
5 MG
91,00 €
25 MG
352,00 €
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
91,00 €
25 MG
352,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.37
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c3c(cc(cc3C)C)C)C(=O)C1C2CC(C1)CC2
InChI
1S/C17H23NO/c1-10-6-11(2)16(12(3)7-10)18-17(19)15-9-13-4-5-14(15)8-13/h6-7,13-15H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,18,19)
SIQGKPGBLYKQBB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4, with EC50 values of 230 and 510 nM, respectively.
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.