Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 469,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.430,00 € |
Informazioni su questo articolo
192,00 €
Nome del prodotto
(−)-Quinpirole hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]25/D −124.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
0.1 M HCl: 23 mg/mL, H2O: 7.3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3c[nH]nc3C2
InChI
1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1
InChI key
HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.1 M HCl: 23 mg/mL, H2O: 7.3 mg/mL | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?