O0766
ONO-RS-082
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(p-Amylcinnamoyl)amino-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Durata
Do not freeze
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
MDVFITMPFHDRBZ-JLHYYAGUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.