Documenti fondamentali
SML0266
Sigma-Aldrich
AA 29504
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-Amino-4-[[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]amino]phenyl]-carbamic acid-ethyl ester
Scegli un formato
25 MG
256,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
256,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2c(C)cc(C)cc2C)cc1N
InChI
1S/C19H25N3O2/c1-5-24-19(23)22-18-7-6-15(10-17(18)20)21-11-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4/h6-10,21H,5,11,20H2,1-4H3,(H,22,23)
SCOOTUMXCXKEAD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
AA29504 is a GABAA positive modulator with a preference for extra-synaptic α4β3δ over α1β3γ2s synaptic receptors. AA29504 exhibits anxiolytic effects and reduces motor coordination in rat models.
AA29504 is a GABAA positive modulator.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christina B Falk-Petersen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 121(2), 119-129 (2017-03-17)
δ-Containing GABAA receptors are located extrasynaptically and mediate tonic inhibition. Their involvement in brain physiology positions them as interesting drug targets. There is thus a continued interest in establishing reliable recombinant expression systems for δ-containing GABAA receptors. Inconveniently, the recombinant
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.